Merck
779504
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-Cyanopyrrolidin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.5% (HPLC)
96%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D +24.0±2.0°, c = 1 in methanol
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChIKey
VDDMCMFPUSCJNA-MRVPVSSYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)