Wichtige Dokumente
77939
(R)-3,3′-Di-tert.-butyl-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-(bi-2-naphthol) Dikaliumsalz
purum, ≥95.0% (dry substance, CHN)
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (dry substance, CHN)
Form
powder
Verunreinigungen
<10% water
SMILES String
[K+].[K+].CC(C)(C)c1cc2CCCCc2c(c1[O-])-c3c([O-])c(cc4CCCCc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H38O2.2K/c1-27(2,3)21-15-17-11-7-9-13-19(17)23(25(21)29)24-20-14-10-8-12-18(20)16-22(26(24)30)28(4,5)6;;/h15-16,29-30H,7-14H2,1-6H3;;/q;2*+1/p-2
InChIKey
KUFMCCDFHGQYSN-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)