Merck
778842
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-fluor-benzol -Lösung
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-Fluor-phenyl-azid -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4FN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.11
Beilstein:
2501863
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95% (HPLC)
Konzentration
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
InChIKey
YOBOIKMFTLTNTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Azido-2-fluorobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F
Flammpunkt (°C)
-28 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)