774960
Dithiooxamide-d4
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥97 atom % D
Assay
≥97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
S=C(C(N([2H])[2H])=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4N2S2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)/i/hD4
InChIKey
OAEGRYMCJYIXQT-JBISRTOLSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable