Merck
772925
Sigma-Aldrich
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
97%
Synonym(e):
1,5-Anhydro-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-D-arabino-hex-1-enitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.487
Dichte
1.179 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1C=CO[C@@]2([H])[C@@]1([H])OC(C)(C)OC2
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-5-7-8(13-9)6(10)3-4-11-7/h3-4,6-8,10H,5H2,1-2H3/t6-,7-,8+/m1/s1
InChIKey
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable