771341
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid MIDA ester
95%
Synonym(e):
6-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Assay
95%
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
185-190 °C
SMILES String
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)OC1=O
InChI
1S/C12H11BF3NO5/c1-17-6-10(18)21-13(22-11(19)7-17)8-2-4-9(5-3-8)20-12(14,15)16/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
WQYSZTIHQKNLDU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Technology Spotlight">MIDA Boronates
Technology Spotlight">MIDA Boronates
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)