Wichtige Dokumente
771295
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid MIDA ester
95%
Synonym(e):
2-[4-(Benzyloxy)phenyl]-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
188-195 °C
SMILES String
O=C(O1)CN(C)CC(OB1C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
InChI
1S/C18H18BNO5/c1-20-11-17(21)24-19(25-18(22)12-20)15-7-9-16(10-8-15)23-13-14-5-3-2-4-6-14/h2-10H,11-13H2,1H3
InChIKey
VYZMIDOUQRUKEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
MIDA Boronates
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)