Wichtige Dokumente
771236
2,6-Difluorophenylboronic acid MIDA ester
95%
Synonym(e):
2-(2,6-Difluorophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dion
About This Item
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
209-214 °C
SMILES String
FC1=C(C(F)=CC=C1)B2OC(CN(C)CC(O2)=O)=O
InChI
1S/C11H10BF2NO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)11-7(13)3-2-4-8(11)14/h2-4H,5-6H2,1H3
InChIKey
KARAINNDHRWYTL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
MIDA Boronates
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)