Wichtige Dokumente
77008
3-Pentennitril
technical, ≥90% (GC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.12
Beilstein:
1737881
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.422
bp
141-145 °C (lit.)
Dichte
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C\CC#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)