Merck
769908
Sigma-Aldrich
Resomer® LR 706 S, Poly(L-lactid-co-D,L-lactid)
ester terminated, L-Lactide: D,L-Lactide 70:30
Synonym(e):
Resomer® LR 706 S, P(L/DL)LA
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
solid
Zufuhrverhältnis
lactide:lactide 70:30
Viskosität
3.3-4.2 dL/g
mp (Schmelzpunkt)
102-111 °C
Übergangstemp.
Tg 56-62 °C
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1