Merck
765899
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
95%
Synonym(e):
1-Amino-2,2-difluoro-1-methylcyclopropane hydrochloride, 2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7F2N·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
143-146 °C (decomposition)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cl.CC1(N)CC1(F)F
InChI
1S/C4H7F2N.ClH/c1-3(7)2-4(3,5)6;/h2,7H2,1H3;1H
InChIKey
OZAHEWCEHNHWGI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)