Merck
765775
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methyl-2-butanol
95%
Synonym(e):
3-Methyl-1,1,1-trifluoro-2-butanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9F3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.354
bp
98-104 °C
Dichte
1.149 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3-4,9H,1-2H3
InChIKey
FPIWJHHQCNHQIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
73.4 °F
Flammpunkt (°C)
23 °C