Merck
764132
Sigma-Aldrich
(R)-5,5-Dimethyl-6-phenyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16N2
Molekulargewicht:
188.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-160 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CNC=N[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2/c1-12(2)8-13-9-14-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t11-/m1/s1
InChIKey
YBWCYSFSGHUFBG-LLVKDONJSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)