Merck
762660
Sigma-Aldrich
N-(2-Naphthyl)-1-naphthylamine
95%
Synonym(e):
N-(1-Naphthyl)-2-naphthylamine, N-(Naphthalen-2-yl)naphthalen-1-amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-107 °C
SMILES String
N(c1ccc2ccccc2c1)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C20H15N/c1-2-8-17-14-18(13-12-15(17)6-1)21-20-11-5-9-16-7-3-4-10-19(16)20/h1-14,21H
InChIKey
UNJZLNFHHINVOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable