Wichtige Dokumente
761508
3-Chloro-2-pentene
90%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C
SMILES String
C/C=C(Cl)/CC
InChI
1S/C5H9Cl/c1-3-5(6)4-2/h3H,4H2,1-2H3/b5-3-
InChIKey
VSQKJRIDGSFPSI-HYXAFXHYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
24.8 °F
Flammpunkt (°C)
-4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)