Merck
76029
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethyl)-D-phenylalanin
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-[3-(trifluormethyl)-phenyl]-propionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.19
Beilstein:
5048167
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.0% (HPLC)
SMILES String
N[C@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)