759112
4,4′-Methylenebis(1,1-dibutyl-3-phenylurea)-(tetrabutyl-D36)
98% D, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98% D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+36
SMILES String
O=C(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])NC(C=C1)=CC=C1CC2=CC=C(NC(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H
InChI
1S/C31H48N4O2/c1-5-9-21-34(22-10-6-2)30(36)32-28-17-13-26(14-18-28)25-27-15-19-29(20-16-27)33-31(37)35(23-11-7-3)24-12-8-4/h13-20H,5-12,21-25H2,1-4H3,(H,32,36)(H,33,37)/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,21D2,22D2,23D2,24D2
InChIKey
FJBJCMMXPKMYHT-CKTNUEPFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable