Merck
75854
Sigma-Aldrich
D-Homophenylalanin-Ethylester -hydrochlorid
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-(−)-2-Amino-4-phenylbuttersäure-ethylester -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.73
Beilstein:
8937583
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -38.0±2.0°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CCOC(=O)[C@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m1./s1
InChIKey
PTFKZMFFSIYCOV-RFVHGSKJSA-N
Anwendung
D-Homophenylalanine ethyl ester hydrochloride may be used to synthesize (R)-2-amino-4-phenylbutan-1-ol, an intermediate for 2,6-bis[(4R)-4,5-dihydro-4-(2-phenylethyl)-2-oxazolyl]pyridine ligand.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of Chiral Pyridine Bis (Oxazoline) Ligands for Nickel?Catalyzed Asymmetric Negishi Cross?Couplings of Secondary Allylic Chlorides with Alkylzincs: 2, 6?Bis [(4R)?4, 5?Dihydro?4?(2?Phenylethyl)?2?Oxazolyl]?Pyridine
Lou S and Fu GC
Organic Syntheses, 310-316 (2010)