Merck
758094
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinopyrimidine hydrate
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.12 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C
Funktionelle Gruppe
hydrazine
SMILES String
NNc1ncccn1
InChI
1S/C4H6N4/c5-8-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,5H2,(H,6,7,8)
InChIKey
QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)