757667
2-Amino-4-chlorobenzyl alcohol
98%
Synonym(e):
(2-Amino-4-chlorophenyl)methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-142 °C
SMILES String
Nc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4,9H2
InChIKey
MUDGPJDWJIFUDB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable