756970
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol-4,5,6-13C3, 15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonym(e):
2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine-2,3,4-13C3, 15N, 3,5,6-Trichloro-2-pyridone-4,5,6-13C3,15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Assay
≥97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=C(Cl)C(O)=[15N]1
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable