Merck
756547
Sigma-Aldrich
Strontium silicate aluminate, europium and dysprosium doped
97% trace metals basis
Synonym(e):
Europium and dysprosium doped strontium aluminum silicon oxide, Long persistent blue phosphor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
Molekulargewicht:
582.04
UNSPSC-Code:
12352300
Beschreibung
long persistent blue phosphor
Assay
97% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Partikelgröße
-300 mesh
mp (Schmelzpunkt)
>1200 °C (lit.)
Fluoreszenz
λem Blue (UV excitation source)
Allgemeine Beschreibung
Long persistent blue phosphor
Sonstige Hinweise
Persist Time (min): 3500 ± 5%
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qiu, Z.; Zhou, Y.; Lu, M.; Zhang, A.; Ma, Q.
Solid State Sciences, 10, 629-629 (2008)
Mishra, S.B.; et al.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 115, 579-579 (2010)