Merck
755273
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
95%
Synonym(e):
(2-Chloro-5-fluorophenyl)methanamine, 2-Chloro-5-fluorobenzenemethanamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.537
Dichte
1.283 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
fluoro
SMILES String
NCc1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H,4,10H2
InChIKey
IGFBMQSUHFQVFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F
Flammpunkt (°C)
108 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)