Merck
75401
Sigma-Aldrich
HypoGel® 200 CHO
extent of labeling: ~0.8 mmol/g loading
Synonym(e):
O-[2-(6-Oxocaproylamino)-ethyl]-tetra-(oxyethylen) polymer gebunden
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
crystals
Kennzeichnungsgrad
~0.8 mmol/g loading
Partikelgröße
110-150 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)