Wichtige Dokumente
751154
Isopropylamine-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-Aminopropane-13C3
About This Item
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
33-34 °C (lit.)
Dichte
0.722 g/mL
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
JJWLVOIRVHMVIS-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)