Merck
750549
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-isopropyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine hydrochloride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10BrN3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
241-246 °C
SMILES String
Cl.CC(C)c1nnc2ccc(Br)cn12
InChI
1S/C9H10BrN3.ClH/c1-6(2)9-12-11-8-4-3-7(10)5-13(8)9;/h3-6H,1-2H3;1H
InChIKey
YIMXIQLCXJYRGO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable