Merck
750212
Sigma-Aldrich
(3-Ammoniopropyl)diisopropylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H24B2F8NP
Molekulargewicht:
350.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
300-310 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.CC(C)[PH+](CCC[NH3+])C(C)C
InChI
1S/C9H22NP.2BF4/c1-8(2)11(9(3)4)7-5-6-10;2*2-1(3,4)5/h8-9H,5-7,10H2,1-4H3;;/q;2*-1/p+2
InChIKey
XOFTUYXVVIJLRD-UHFFFAOYSA-P
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)