Wichtige Dokumente
749605
2-(Diisopropylsilyl)pyridine
95%
Synonym(e):
PyDipSiH, Pyridyldiisopropylsilane
About This Item
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.496
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[SiH](C(C)C)c1ccccn1
InChI
1S/C11H19NSi/c1-9(2)13(10(3)4)11-7-5-6-8-12-11/h5-10,13H,1-4H3
InChIKey
XPUAXJBYLPPFKA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.9 °F
Flammpunkt (°C)
84.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)