Merck
749001
Sigma-Aldrich
4,6-Dioxoheptanoic acid-3,4,5,6,7-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Succinylacetone-3,4,5,6,7-13C5
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CO13CH213CO13CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
66-67 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3][13C](=O)[13CH2][13C](=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
WYEPBHZLDUPIOD-JBSMRZEESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable