Merck
74733
Sigma-Aldrich
2-Octadecanon
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Hexadecyl-methylketon
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO(CH2)15CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.48
Beilstein:
1708198
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (GC)
bp
145 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-54 °C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C18H36O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19/h3-17H2,1-2H3
InChIKey
PJLJQAWUAPNCJC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)