Wichtige Dokumente
745448
Dimethyl terephthalate-,α-α′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Dimethyl terephthalate 13C2 labeled
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O=[13C](OC)C1=CC=C([13C](OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i9+1,10+1
InChIKey
WOZVHXUHUFLZGK-OJJJIBSVSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
285.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
141 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)