Wichtige Dokumente
744441
5-Chlor-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten
97%
Synonym(e):
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylchlorid, tropCl
About This Item
Assay
≥96.5% (HPLC)
97%
Form
powder
SMILES String
ClC1C(C=CC=C2)=C2C=CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H11Cl/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15H
InChIKey
XUDMFUCJNFYMRZ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)