741507
1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
97%
Synonym(e):
Nudifloric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
240-245 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C=C(C=CC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
RGZCKPXTNJAWMR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable