Merck
740160
Sigma-Aldrich
Diethyl [(benzylideneamino)methyl] phosphonate
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18NO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.521
Dichte
1.119 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCOP(=O)(C\N=C\c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H18NO3P/c1-3-15-17(14,16-4-2)11-13-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,3-4,11H2,1-2H3/b13-10+
InChIKey
REXOGTNRQYAOQG-JLHYYAGUSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)