Wichtige Dokumente
738921
α,α−Trehalose-13C12
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside-13C12, D-Trehalose-13C12
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@H]2O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChIKey
HDTRYLNUVZCQOY-OSKVYJSUSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?