Merck
738913
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
97%
Synonym(e):
2-Bromo-4,5-methylenedioxybenzonitrile, 6-Bromopiperonylonitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-108 °C
SMILES String
Brc1cc2OCOc2cc1C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-2H,4H2
InChIKey
YJAZLOORQHTWFN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable