Merck
738468
Sigma-Aldrich
Potassium m-tolyltrifluoroborate
97%
Synonym(e):
Potassium 3-methylphenyltrifluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
243-248 °C
SMILES String
[K+].Cc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3.K/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
InChIKey
FRGRQMARQLLUEM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)