Merck
738220
Sigma-Aldrich
1,6,7,8-Tetrahydrocyclopenta[g]indole
97%
Synonym(e):
7,8-Dihydro-6H-cyclopenta[g]indole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-85 °C
SMILES String
C1Cc2ccc3cc[nH]c3c2C1
InChI
1S/C11H11N/c1-2-8-4-5-9-6-7-12-11(9)10(8)3-1/h4-7,12H,1-3H2
InChIKey
OGAMTYAYYRHIKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)