Wichtige Dokumente
737720
Z-Gly-Bt
97%
Synonym(e):
N-Z-(1-Benzotriazolylcarbonyl)methylamine, Benzyl 2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)-2-oxoethylcarbamate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
110-117 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(NCC(=O)n1nnc2ccccc12)OCc3ccccc3
InChI
1S/C16H14N4O3/c21-15(20-14-9-5-4-8-13(14)18-19-20)10-17-16(22)23-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,17,22)
InChIKey
GXIYFGDLDAFXEF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Polypeptidal benzotriazolides
- Peptidomimetics, such as aminoxypeptides, depsipeptides and heterocyclic peptidomimetics
- Tagged peptides and peptidomimetics, particularly those with fluorescent labels
- N, O, S, and C linked peptide conjugates
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)