Merck
736759
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C
SMILES String
NCC1CCOC1
InChI
1S/C5H11NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-4,6H2
InChIKey
CINJIXGRSTYIHP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.0 °F
Flammpunkt (°C)
58.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)