Merck
736724
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)indole
95%
Synonym(e):
5-Bromo-1H-indole-2-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C
SMILES String
OCc1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-4,11-12H,5H2
InChIKey
ZIUDOZPLPNFTMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)