Wichtige Dokumente
734926
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
173-178 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1cc(cnc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-4(6(13)14)1-3(2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChIKey
RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)