Merck
733431
Sigma-Aldrich
3-Methyl-phenethylamin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
InChIKey
GUERDLPJJJMIEU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F
Flammpunkt (°C)
82 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)