Merck
732966
Sigma-Aldrich
7-Bromchromon-2-Carboxylsäure
Synonym(e):
7-Brom-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carbonsäure, 7-Brom-4-oxo-4H-chromen-2-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5BrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
252-256 °C
SMILES String
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Br)cc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
InChIKey
VACMFRPTBQYGGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)