Merck
732877
Sigma-Aldrich
6-Brom-3-iodchromon
Synonym(e):
6-Bromo-3-iodo-4H-benzopyran-4-one, 6-Bromo-3-iodo-4H-chromen-4-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4BrIO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
143-149 °C
SMILES String
Brc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
InChIKey
JAKJUHSVDDDAAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable