Merck
732869
Sigma-Aldrich
6-Chlor-3-iod-chromon
Synonym(e):
6-Chloro-3-iodo-4H-benzopyran-4-one, 6-Chloro-3-iodo-4H-chromen-4-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4ClIO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
141-147 °C
SMILES String
Clc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4ClIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
InChIKey
GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)