Merck
732818
Sigma-Aldrich
7-Bromchromon
Synonym(e):
7-Brom-4H-chromen-4-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154-159 °C
SMILES String
Brc1ccc2C(=O)C=COc2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChIKey
WWAOCYNUAWVKGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)