Merck
732281
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-Chlorpyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
111-116 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cncnc1Cl
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H,6H2
InChIKey
LHGMCUVJFRBVBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)