Merck
732176
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-Fluorpyridin
Synonym(e):
(5-Fluoropyridin-3-yl)amine, 3-Amino-5-fluoropyridine, 5-Fluoropyridin-3-amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
InChIKey
ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of nonpeptide inhibitors of measles virus entry
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)