Merck
732087
Sigma-Aldrich
4-Chlor-6-(methylamino)pyrimidin
97%
Synonym(e):
6-Chloro-N-methyl-4-pyrimidinamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-142 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C5H6ClN3/c1-7-5-2-4(6)8-3-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
InChIKey
WZVLJUBTIWFTIE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)